주요 문서
CH4102152352
ChemBridge Corporation
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.7
MDL number:
Iupac Name
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H14ClNO/c13-8-7-12(15)14-9-3-5-10-4-1-2-6-11(10)14/h1-2,4,6H,3,5,7-9H2
InChI key
STUVQWRFSPZHGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5345899
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345899_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)