주요 문서
CH4102152324
ChemBridge Corporation
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.29
MDL number:
Iupac Name
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-10-6-7-13(8-11(10)2)15(17)12-4-3-5-14(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3
InChI key
OLVMPYGFMSAMBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5233558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5233558_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)