주요 문서
CH4102152237
ChemBridge Corporation
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.12
MDL number:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-5(12)4-8-6-7-2-1-3-10(6)9-4/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
SIJYLNWLBGNWSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401880
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401880_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)