주요 문서
CH4102151654
ChemBridge Corporation
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
Iupac Name
[(5-formyl-2-pyrimidinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
InChI key
NGAADUOECILAHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023645
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023645_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)