주요 문서
CH4102151312
ChemBridge Corporation
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4,6H,2,5H2
InChI key
BERWHPCSSUZEII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010920
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010920_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)