주요 문서
CH4102151123
ChemBridge Corporation
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.63
MDL number:
Iupac Name
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-12)6-9(10)11/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
KMFXGBKTGDWRTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015102
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015102_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)