주요 문서
CH4102151053
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorophenyl)thio]butan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11FOS/c1-8(12)6-7-13-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
OBEQFWIFNCWDBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011074
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011074_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)