주요 문서
CH4102150995
ChemBridge Corporation
2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
2,8-dimethyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-7-4-3-5-9-6-10(12(14)15)8(2)13-11(7)9/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
KSHMZYLTYHXCHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014225
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014225_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)