주요 문서
CH4102150747
ChemBridge Corporation
1-phenylpyrrolidin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.2
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10-6-7-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
GTZAZJLKSXIJOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015909_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)