주요 문서
CH4102150736
ChemBridge Corporation
6-oxo-1-propylpiperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.22
MDL number:
Iupac Name
6-oxo-1-propyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-6-7(9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
CJXIDYRIXNBPBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015795
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015795_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)