주요 문서
CH4102150080
ChemBridge Corporation
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.28
MDL number:
Iupac Name
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-7-6-11-12-10(8-14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,13H,6-7H2
InChI key
QGFOTYNEYWHIAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010240
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010240_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)