주요 문서
CH4102150008
ChemBridge Corporation
5-oxo-1-(pyridin-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.23
MDL number:
Iupac Name
5-oxo-1-(3-pyridinylmethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10-4-9(11(15)16)7-13(10)6-8-2-1-3-12-5-8/h1-3,5,9H,4,6-7H2,(H,15,16)
InChI key
DJSGKVZNGKWZRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009730_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)