주요 문서
CH4102149798
ChemBridge Corporation
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.3
MDL number:
Iupac Name
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-15-12-4-6-13(7-5-12)16-10-11-3-2-8-14-9-11/h4-7,11,14H,2-3,8-10H2,1H3
InChI key
BATWMLJNUQONEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004505
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004505_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)