주요 문서
CH4102149728
ChemBridge Corporation
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O4/c11-8-6-7(9(12)13)10(14-8)4-2-1-3-5-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
InChI key
ZTXZIBLPLHQZAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004219
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004219_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)