주요 문서
CH4102149419
ChemBridge Corporation
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
Iupac Name
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-6-4-11(13)14-10-3-7(2)9(12)5-8(6)10/h3-5H,12H2,1-2H3
InChI key
LVQSDRMNBNQREC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002622
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002622_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)