주요 문서
CH4102149350
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.18
MDL number:
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-tetraazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H8N4O/c1-6-9-10-11-12(6)7-3-2-4-8(13)5-7/h2-5,13H,1H3
InChI key
ZNAULYCHNQCCGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010364
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010364_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)