주요 문서
CH4087782789
ChemBridge Corporation
4-methyl-2-(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.28
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-[5-(4-pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenylamine
Inchi Code
1S/C14H12N4O/c1-9-2-3-12(15)11(8-9)14-18-17-13(19-14)10-4-6-16-7-5-10/h2-8H,15H2,1H3
InChI key
WJWIYDXADATTEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9038698
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9038698_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)