주요 문서
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.27
MDL number:
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
InChI key
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)