주요 문서
CH4026586318
ChemBridge Corporation
(5E)-2-mercapto-5-(2-methoxybenzylidene)-1,3-thiazol-4(5H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.33
MDL number:
Iupac Name
(5E)-5-(2-methoxybenzylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6+
InChI key
WMOIFFNCPPXJMB-RMKNXTFCSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018324
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018324_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)