주요 문서
CH4026586274
ChemBridge Corporation
5-[1-(4-isopropylphenoxy)ethyl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.39
MDL number:
Iupac Name
5-[1-(4-isopropylphenoxy)ethyl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C14H19N3OS/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)18-10(3)13-15-16-14(19)17(13)4/h5-10H,1-4H3,(H,16,19)
InChI key
ORCYKNXZCPJCCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018165
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018165_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)