주요 문서
CH4026586106
ChemBridge Corporation
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.08
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
InChI key
CAVXKYRRHDMKIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014953
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014953_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)