주요 문서
CH4026586093
ChemBridge Corporation
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.26
MDL number:
Iupac Name
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO3/c1-18-14-7-6-11(9-17)8-15(14)19-10-12-4-2-3-5-13(12)16/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
GUHOCVVHXDHJKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014187
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014187_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)