주요 문서
CH4026586076
ChemBridge Corporation
4-methoxy-3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-17-13-3-2-12(11-16)10-14(13)19-9-6-15-4-7-18-8-5-15/h2-3,10-11H,4-9H2,1H3
InChI key
PPGOJWNQUOMSLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014017
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014017_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)