주요 문서
CH4017936593
ChemBridge Corporation
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-7(10(13)12-11)15-9-5-3-4-8(6-9)14-2/h3-7H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
QXYABCWQJLSSAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015264
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015264_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)