주요 문서
CH4017936585
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)14-8(2)10(13)12-11/h3-6,8H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
VLEDMATYRJUZNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015248
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015248_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)