주요 문서
CH4017936483
ChemBridge Corporation
4-[(3-methoxybenzyl)oxy]benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
Iupac Name
4-[(3-methoxybenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-17-15-4-2-3-13(9-15)11-18-14-7-5-12(10-16)6-8-14/h2-10H,11H2,1H3
InChI key
QWOBYPRZSFOAJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014212
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014212_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)