주요 문서
CH4017899055
ChemBridge Corporation
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14-5-3-2-4-12(14)10-13-15(17)11-6-8-16(13)9-7-11/h2-5,11,13H,6-10H2,1H3
InChI key
GJYGDTXXORLHBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6050031
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6050031_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)