주요 문서
CH4014077954
ChemBridge Corporation
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.14
MDL number:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)14(17)12-7-4-10(15)8-13(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
PUVDARQEKWTLFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6584342
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6584342_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)