주요 문서
CH4005996977
ChemBridge Corporation
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
365.21
MDL number:
Iupac Name
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H16INO/c1-11(2)14-10-13(17)8-9-15(14)18-16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
MAAGIOOCFUKYCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7098510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7098510_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)