주요 문서
CH4005986367
ChemBridge Corporation
4-[(pyridin-2-ylthio)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.3
MDL number:
Iupac Name
4-[(2-pyridinylsulfanyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-6-4-10(5-7-11)9-17-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI key
WVJPZRUUOGYPAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6967867
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6967867_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)