주요 문서
CH4005928642
ChemBridge Corporation
6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole-3-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole-3-thiol
Inchi Code
1S/C10H8N4S/c1-5-3-2-4-6-7(5)11-9-8(6)13-14-10(15)12-9/h2-4H,1H3,(H2,11,12,14,15)
InChI key
LUORUVIRDVFHRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6380156
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6380156_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)