주요 문서
CH4005910252
ChemBridge Corporation
4-methyl-3-(2-oxopropoxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.3
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-3-(2-oxopropoxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C17H14O4/c1-10(18)9-20-15-8-7-13-12-5-3-4-6-14(12)17(19)21-16(13)11(15)2/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI key
VNVLPLZRLNYOQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6146055
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6146055_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)