주요 문서
CH4005798178
ChemBridge Corporation
1-(5-hydroxynaphtho[1,2-b]furan-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
Iupac Name
1-(5-hydroxynaphtho[1,2-b]furan-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H10O3/c1-8(15)12-7-17-14-10-5-3-2-4-9(10)13(16)6-11(12)14/h2-7,16H,1H3
InChI key
WYMLGCDOZHERKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5169040
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5169040_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)