주요 문서
CH4005790945
ChemBridge Corporation
9-hydroxy-2,4-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-5-ium perchlorate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.66
MDL number:
Iupac Name
9-hydroxy-2,4-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-5-ium perchlorate
Inchi Code
1S/C10H10N2O.ClHO4/c1-7-6-8(2)12-5-3-4-9(13)10(12)11-7;2-1(3,4)5/h3-6H,1-2H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
QFLISURJTPOAJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
ClO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5110232
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5110232_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)