주요 문서
BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.14
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
InChI key
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://www.bldpharm.com/products/163035-65-2.html
Synonym
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)