주요 문서
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
동의어(들):
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H37NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
363.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
농도
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
InChI key
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
일반 설명
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).[1]
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)