Key Documents
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
동의어(들):
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H71N2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
618.91
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available