주요 문서
ATC456777392
Atlantic Research Chemicals Ltd
Diethylsulphamoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.65
MDL number:
Iupac Name
diethylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H10ClNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
NDYAAZRKZRTLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)