주요 문서
ATC456776844
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.56
MDL number:
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6ClNO2/c6-5(9)3-1-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
RMHPSSGICDJKDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC04505
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC04505
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)