주요 문서
ATC429238351
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.11
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O3S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
CLCPHXRHYYEUME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001192
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)