주요 문서
ATC359510438
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.17
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-4-9(11-7-8)12-5-1-2-6-12/h1-7H
InChI key
LEULOVQNKUYFEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002323
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)