주요 문서
ATC359510157
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-[(4-Formylphenoxy)methyl]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.28
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-16(18)14-4-2-3-13(9-14)11-20-15-7-5-12(10-17)6-8-15/h2-10H,11H2,1H3
InChI key
TUVRKWCXTIAMID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)