주요 문서
ATC359510154
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.31
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(1-piperidinylmethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-17-14(16)13-7-5-6-12(10-13)11-15-8-3-2-4-9-15/h5-7,10H,2-4,8-9,11H2,1H3
InChI key
RJOMIJDQGNNOCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001157
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001157
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)