주요 문서
ATC311768936
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Cycloheptylpiperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.31
MDL number:
Iupac Name
1-cycloheptylpiperazine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-4-6-11(5-3-1)13-9-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
InChI key
CHSINHUYLALJPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)