주요 문서
ATC311768848
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-(2-Oxo-1,3-oxazinan-3-yl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O4/c1-14(2,3)20-12(17)15-8-5-11(6-9-15)16-7-4-10-19-13(16)18/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI key
CFAZNJJAGAIOFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)