주요 문서
ATC311768786
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydrazinoquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-hydrazinoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
InChI key
GULVDPYLWVXKGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)