주요 문서
ATC311768407
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-3-2-10-6(8)4(3)5(7)9/h2H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChI key
AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00331
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)