주요 문서
ATC311766466
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273
MDL number:
Iupac Name
3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChI key
AXIRKFLGSOEBGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)