주요 문서
ATC311765614
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.63
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(4-chlorophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-13-10(12)9-8(14-9)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
InChI key
VSNXKSFFZDSGMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)