주요 문서
ATC311765556
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Oxocyclobutanecarbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.55
MDL number:
Iupac Name
3-oxocyclobutanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2/c6-5(8)3-1-4(7)2-3/h3H,1-2H2
InChI key
CUCUIXICZOQVHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)